Learn More
GSTO-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16487357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487357 5 mg 5 miligramos
16483176 25 mg 25 miligramos
16440937 50 mg 50 miligramos
16414648 10 mg 10 miligramos
16405486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112534
MedChemExpress GSTO-IN-2 is a glutathione S-transferase inhibitor with IC50s of 3.6, 16.3, and 1.4 μM for GSTA2, GSTM1, and GSTP1-1.
GSTO-IN-2 is a glutathione S-transferase inhibitor with IC50s of 3.6, 16.3, and 1.4 μM for GSTA2, GSTM1, and GSTP1-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSTO-IN-2
Forma física Solid
CAS 1202710-57-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H52N2O9
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (161.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(-;@[C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)-;@[C@](-;@C-;@C-;@2)([H])-;@[C@@](-;@C-;@C-;@[C@@]3([H])-;@[C@@]-;@4(-;@C-;@C-;@[C@@H](OC([C@@H](NC(CC[C@@H](C(O)=O)N)=O)CC(O)=O)=O)-;@C-;@3)C)([H])-;@[C@]4([H])-;@C-;@C-;@1
Peso molecular (g/mol) 620.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.77
Porcentaje de pureza 98.0%