Learn More
GSK9311, MedChemExpress
Código de producto. 16463138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463138 10 mg 10 miligramos
16494426 100 mg 100 miligramos
16462636 25 mg 25 miligramos
16409696 50 mg 50 miligramos
16405877 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100729
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK9311
CAS 1923851-49-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Peso molecular (g/mol) 437.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.53
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death