Learn More
GSK8612, MedChemExpress
Código de producto. 16454548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454548 10 mg 10 miligramos
16480847 50 mg 50 miligramos
16493116 25 mg 25 miligramos
16417267 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111941
MedChemExpress GSK8612 is a highly selective and potent Tank-binding Kinase-1 (TBK1) inhibitor, with a pIC50 of 6.8 for recombinant TBK1.
GSK8612 is a highly selective and potent Tank-binding Kinase-1 (TBK1) inhibitor, with a pIC50 of 6.8 for recombinant TBK1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK8612
CAS 2361659-62-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17BrF3N7O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (240.23 mM)
SMILES NS(C1=CC=C(CNC2=C(Br)C=NC(NC3=CN(CC(F)(F)F)N=C3C)=N2)C=C1)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 520.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.33
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease