Learn More
GSK840, MedChemExpress
Descripción
GSK840 (GSK'840) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 0.9 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 0.3 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK840 |
| CAS | 2361146-30-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H23N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | GSK'840 |
| Información de solubilidad | DMSO : 110 mg/mL (301.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)CC1=CC=C(N2C3=CC=C(C(NC)=O)C=C3N=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 365.43 |
| Mostrar más |