Learn More
GSK805, MedChemExpress
Descripción
GSK805 is an orally active and CNS penetrant RORγt inhibitor. GSK805 inhibits RORγ and Th17 cells differentiation with pIC50 values of 8.4 and >8.2. GSK805 inhibits the function of Th17 cells. GSK805 can be used for the research of immunity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK805 |
| CAS | 1426802-50-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H18Cl2F3NO4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.84 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C2=CC=CC=C2OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)CC3=CC=C(S(=O)(CC)=O)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 532.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.36 |
| Mostrar más |