Learn More
GSK6853, MedChemExpress
Código de producto. 16469506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469506 50 mg 50 miligramos
16430006 2 mg 2 miligramos
16425597 5 mg 5 miligramos
16424266 100 mg 100 miligramos
16402858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16469506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100220
MedChemExpress GSK6853 is a potent and selective inhibitor of the BRPF1 bromodomain.
GSK6853 is a potent and selective inhibitor of the BRPF1 bromodomain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK6853
CAS 1910124-24-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CNCCN1C2=C(NC(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Peso molecular (g/mol) 409.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.48
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death