Learn More
GSK682753A, MedChemExpress
Código de producto. 16486017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486017 5 mg 5 miligramos
16492706 25 mg 25 miligramos
16453298 10 mg 10 miligramos
16449836 50 mg 50 miligramos
16464546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101192
MedChemExpress GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK682753A
Forma física Powder
CAS 1334294-76-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21Cl3N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.43 mM)
SMILES O=C1OC2(CCN(C(/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)CN1CC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 479.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.78
Porcentaje de pureza 99.56%