Learn More
GSK682753A, MedChemExpress
Código de producto. 16453298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453298 10 mg 10 miligramos
16492706 25 mg 25 miligramos
16449836 50 mg 50 miligramos
16464546 100 mg 100 miligramos
16486017 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16453298
Marca: Medchem Express HY101192
MedChemExpress GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK682753A
Forma física Powder
CAS 1334294-76-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21Cl3N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.43 mM)
SMILES O=C1OC2(CCN(C(/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)CN1CC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 479.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.78
Porcentaje de pureza 99.56%