Learn More
GSK656, MedChemExpress
Código de producto. 16496857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496857 5 mg 5 miligramos
16432976 25 mg 25 miligramos
16414158 10 mg 10 miligramos
16410507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107775
MedChemExpress GSK656 is a potent antitubercular agent, acting as an inhibitor of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) leucyl-tRNA synthetase (LeuRS), with an IC50 of 0.2 μM.
GSK656 is a potent antitubercular agent, acting as an inhibitor of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) leucyl-tRNA synthetase (LeuRS), with an IC50 of 0.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK656
CAS 2131798-13-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14BCl2NO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.5 mg/mL (229.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCOC1=CC=C(Cl)C2=C1B(O)O[C@@H]2CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 293.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.94
Porcentaje de pureza 96.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation