Learn More
GSK591, MedChemExpress
Código de producto. 16494266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494266 100 mg 100 miligramos
16472546 25 mg 25 miligramos
16459516 50 mg 50 miligramos
16445607 5 mg 5 miligramos
16422868 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100235
MedChemExpress GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK591
CAS 1616391-87-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo EPZ015866 GSK3203591
Información de solubilidad DMSO : ≥ 135 mg/mL (354.81 mM)
SMILES O=C(C1=CC(NC2CCC2)=NC=C1)NC[C@H](O)CN3CC4=C(C=CC=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 380.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.48
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death