Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK583 |
| CAS | 1346547-00-9 |
| Sinónimo | 6-(tert-butilsulfonil)-N-(5-fluoro-1 H-indazol-3-il)quinolina-4-amina |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C20 H19 F N4 O2 S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398,45 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |