Learn More
GSK503, MedChemExpress
Código de producto. 16481587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481587 50 mg 50 miligramos
16478117 5 mg 5 miligramos
16425408 10 mg 10 miligramos
16466006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12856
MedChemExpress GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK503
CAS 1346572-63-1
Color Light Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H38N6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (83.54 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)N=C2)=CC4=C1C(C)=CN4C(C)C)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Peso molecular (g/mol) 526.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.67
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death