Learn More
GSK481, MedChemExpress
Descripción
GSK481 is a highly potent, selective, and specific receptor interacting protein 1 (RIP1) kinase inhibitor with an IC50 of 1.3 nM, which inhibits Ser166 phosphorylation in wild-type human RIP1 (IC50=2.8 nM). GSK481 also exhibits excellent translation in the U937 cellular assay with an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK481 |
| CAS | 1622849-58-4 |
| Color | Marrón |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (92.74 mM) |
| SMILES | O=C(C1=NOC(CC2=CC=CC=C2)=C1)N[C@H]3COC4=CC=CC=C4N(C)C3=O |
| Peso molecular (g/mol) | 377.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.39 |
| Mostrar más |