Learn More
Thermo Scientific™ GSK481, 95 %
Código de producto. 17161136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17161136 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17161136 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468201000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK481
CAS 1622849-58-4
Sinónimo 5-(fenilmetil)-N-[(3 S)-2,3,4,5-tetrahidro-5-metil-4-oxo-1,5-benzoxazepina-3-il]-3-isoxazolecarboxamida
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C21 H19 N3 O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,40
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%