Learn More
GSK467, MedChemExpress
Código de producto. 16497607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497607 5 mg 5 miligramos
16465646 100 mg 100 miligramos
16451117 50 mg 50 miligramos
16404868 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16497607
Proveedor: Medchem Express HY116761
MedChemExpress GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.
GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK467
CAS 1628332-52-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (65.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(NC(OC3=CN(N=C3)CC4=CC=CC=C4)=N1)C=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 319.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.32
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death