Learn More
GSK4112, MedChemExpress
Código de producto. 16446058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446058 10 mg 10 miligramos
16442197 50 mg 50 miligramos
16408667 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14414
MedChemExpress GSK4112 is a Rev-erbα agonist with EC50 of 0.4 μM, also is a small molecule chemical probe for the cell biology of the nuclear heme receptor Rev-erbα.
GSK4112 is a Rev-erbα agonist with EC50 of 0.4 μM, also is a small molecule chemical probe for the cell biology of the nuclear heme receptor Rev-erbα.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK4112
Forma física Solid
CAS 1216744-19-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21ClN2O4S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo SR6452
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(CN(CC2=CC=C([N+]([O-])=O)S2)CC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 396.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.89
Porcentaje de pureza 98.0%