Learn More
GSK4028, MedChemExpress
Código de producto. 16473238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473238 10 mg 10 miligramos
16455967 5 mg 5 miligramos
16449786 50 mg 50 miligramos
16434506 100 mg 100 miligramos
16422686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101027A
MedChemExpress GSK4028 is the enantiomeric negative control of GSK4027, which is a PCAF/GCN5 bromodomain chemical probe, the pIC50 of GSK4028 is 4.9 in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
GSK4028 is the enantiomeric negative control of GSK4027, which is a PCAF/GCN5 bromodomain chemical probe, the pIC50 of GSK4028 is 4.9 in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK4028
CAS 2079886-19-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21BrN4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (265.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(N[C@H]2C[C@@H](C3=CC=CC=C3)CN(C)C2)C=NN(C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 377.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.28
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death