Learn More
GSK3787, MedChemExpress
Description
GSK3787 is a selective and irreversible peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist with pIC50 of 6.6.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | GSK3787 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 188591-46-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H12ClF3N2O3S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.30 mM) |
| SMILES | O=C(NCCS(=O)(C1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Show More |