Learn More
GSK376501A, MedChemExpress
Código de producto. 16486267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486267 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16486267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101746
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK376501A
CAS 1010412-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H37NO6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1CC2=CC(OCCOC)=CC(OCCOC)=C2)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C4=C1C=CC=C4)O
Peso molecular (g/mol) 531.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.64
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism