Learn More
GSK360A, TRC
Código de producto. 30135005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135005 10 mg 10 miligramos
30133330 25 mg 25 miligramos
30004445 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG79760010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931399-19-8
Fórmula molecular C17H17FN2O5
Peso molecular (g/mol) 348.33
Sinónimo Glycine, N-[[1-(2-cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl]carbonyl]- (ACI), N-[[1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl]carbonyl]glycine (ACI), GSK 1120360A, N-[[1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinyl]carbonyl]glycine
Nombre IUPAC 2-[[1-(2-ciclopropiletil)-6-fluoro-4-hidroxi-2-oxquinolínea-3-carbonil]aminoacético ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=C(O)c2cc(F)ccc2N(CCC3CC3)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK360A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17FN2O5/c18-10-3-4-12-11(7-10)15(23)14(16(24)19-8-13(21)22)17(25)20(12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,23H,1-2,5-6,8H2,(H,19,24)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1121
Porcentaje de pureza >95%