Learn More
GSK343, MedChemExpress
Código de producto. 16448407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448407 5 mg 5 miligramos
16431877 50 mg 50 miligramos
16426206 100 mg 100 miligramos
16423366 25 mg 25 miligramos
16415718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16448407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13500
MedChemExpress GSK343 is a highly potent and selective EZH2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
GSK343 is a highly potent and selective EZH2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK343
CAS 1346704-33-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H39N7O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 15.62 mg/mL (28.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(N3CCN(C)CC3)=NC=C2)=CC4=C1C=NN4C(C)C)NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O
Peso molecular (g/mol) 541.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.69
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death