Learn More
GSK3368715 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491309 1 mg 1 miligramo
16458137 5 mg 5 miligramos
16441607 50 mg 50 miligramos
16415428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128717A
MedChemExpress GSK3368715 dihydrochloride (EPZ019997 dihydrochloride) is an orally active, reversible, and S-adenosyl-L-methionine (SAM) uncompetitive type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor (IC50=3.1 nM (PRMT1), 48 nM (PRMT3), 1148 nM (PRMT4), 5.7 nM (PRMT6), 1.7 nM (PRMT8)).
GSK3368715 dihydrochloride (EPZ019997 dihydrochloride) produces a shift in arginine methylation states, alters exon usage, and has strong anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK3368715 dihydrochloride
Forma física Powder
CAS 1628925-77-8
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H40Cl2N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo EPZ019997 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 230 mg/mL (523.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 140 mg/mL (318.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCN(CC1=CNN=C1C2CCC(COCC)(COCC)CC2)C.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 439.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.46
Porcentaje de pureza 99.66%