Learn More
GSK3326595, MedChemExpress
Código de producto. 16499936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499936 50 mg 50 miligramos
16443418 10 mg 10 miligramos
16414646 100 mg 100 miligramos
16410936 200 mg 200 miligramos
16406147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101563
MedChemExpress GSK3326595 (EPZ015938) is a potent, selective, reversible inhibitor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 6.2 nM.
GSK3326595 (EPZ015938) is a potent, selective, reversible inhibitor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 6.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK3326595
CAS 1616392-22-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32N6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo EPZ015938
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (147.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)N1CCC(NC2=NC=NC(C(NC[C@H](O)CN3CCC(C=CC=C4)=C4C3)=O)=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 452.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death