Learn More
GSK319347A, MedChemExpress
Código de producto. 16428737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16428737 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16428737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14682
MedChemExpress GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK319347A
CAS 862812-98-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N3O5S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 45 mg/mL (95.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)N(C3=CC(OCC4=CC=CC=C4S(=O)(C)=O)=C(C#N)S3)C=N2
Peso molecular (g/mol) 469.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation