Learn More
GSK2983559 active metabolite, MedChemExpress
Código de producto. 16487706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487706 100 mg 100 miligramos
16480358 5 mg 5 miligramos
16451859 1 mg 1 miligramo
16447898 10 mg 10 miligramos
16413847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19764
MedChemExpress GSK2983559 active metabolite is an active metabolite of GSK2983559. GSK2983559 active metabolite is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043446 A1, compound example 1.
GSK2983559 active metabolite is an active metabolite of GSK2983559. GSK2983559 active metabolite is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043446 A1, compound example 1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2983559 active metabolite
CAS 1423186-80-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N4O4S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)S(C1=C(OCCO)C=C(N=CN=C2NC3=CC(N=CS4)=C4C=C3)C2=C1)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 458.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.55
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease