Learn More
GSK2982772, MedChemExpress
Código de producto. 16476277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476277 5 mg 5 miligramos
16469966 50 mg 50 miligramos
16460899 1 mg 1 miligramo
16444666 100 mg 100 miligramos
16443558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101760
MedChemExpress GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.
GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2982772
CAS 1622848-92-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (662.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC(CC2=CC=CC=C2)=NN1)N[C@H]3COC4=CC=CC=C4N(C)C3=O
Peso molecular (g/mol) 377.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.4
Porcentaje de pureza 95.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation