Learn More
GSK2981278, MedChemExpress
Código de producto. 16471859
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471859 1 mg 1 miligramo
16467898 10 mg 10 miligramos
16433847 50 mg 50 miligramos
16407716 100 mg 100 miligramos
16400368 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471859 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19770
MedChemExpress GSK2981278 is a potent and selective RORγ inverse agonist. GSK2981278 inhibits activation of the il17 promoter and interferes RORγ-DNA binding.
GSK2981278 is a potent and selective RORγ inverse agonist. GSK2981278 inhibits activation of the il17 promoter and interferes RORγ-DNA binding.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2981278
CAS 1474110-21-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H35NO5S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.63 mM)
SMILES CC(C)CN(S(=O)(C1=CC=C(OCC2CCOCC2)C(CO)=C1)=O)C3=CC=C(CC)C=C3
Peso molecular (g/mol) 461.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.61
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation