Learn More
GSK2879552, MedChemExpress
Código de producto. 16487548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487548 10 mg 10 miligramos
16450028 5 mg 5 miligramos
16417496 100 mg 100 miligramos
16403577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18632
MedChemExpress GSK2879552 an orally active, selective and irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1/ KDM1A), with potential antineoplastic activity.
GSK2879552 an orally active, selective and irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1/ KDM1A), with potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2879552
CAS 1401966-69-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (137.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN2CCC(CN[C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.48
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death