Learn More
GSK2850163, MedChemExpress
Descripción
GSK2850163 is a novel inhibitor of inositol-requiring enzyme-1 alpha (IRE1α) which can inhibit IRE1α kinase activity and RNase activity with IC50s of 20 and 200 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK2850163 |
| CAS | 2121989-91-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29Cl2N3O |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 67.5 mg/mL (151.21 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (112.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(CCC1)C[C@]21CCN(CC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)C2)NCC4=CC=C(C)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.41 |
| Mostrar más |