Learn More
GSK2838232, MedChemExpress
Código de producto. 16479427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479427 5 mg 5 miligramos
16432957 50 mg 50 miligramos
16426976 100 mg 100 miligramos
16426898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15884
MedChemExpress GSK2838232 inhibit HIV reverse transcriptase activity across a broad panel of HIV-1 isolates, extracted from patent WO/2013090664A1, compound51.
GSK2838232 inhibit HIV reverse transcriptase activity across a broad panel of HIV-1 isolates, extracted from patent WO/2013090664A1, compound51.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2838232
Forma física Solid
CAS 1443460-91-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H73ClN2O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (61.76 mM)
SMILES CC1(C)[C@@H](OC(CC(C)(C)C(O)=O)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@](C5)([C@H](CN(CCN(C)C)CC6=CC=C(Cl)C=C6)O)C4=C(C(C)C)C5=O
Peso molecular (g/mol) 809.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 809.56
Porcentaje de pureza 99.34%