Learn More
GSK2807 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16410287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16410287 50 mg 50 miligramos
16406647 5 mg 5 miligramos
16404956 100 mg 100 miligramos
16403928 10 mg 10 miligramos
16402916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16410287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104009A
MedChemExpress GSK2807 Trifluoroacetate is a potent, selective and SAM-competitive inhibitor of SMYD3, with a Ki of 14 nM and an IC50 of 130 nM.
GSK2807 Trifluoroacetate is a potent, selective and SAM-competitive inhibitor of SMYD3, with a Ki of 14 nM and an IC50 of 130 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2807 Trifluoroacetate
CAS 2245255-66-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H33F3N8O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (441.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (88.26 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(CC[C@H](N)C(O)=O)CCCN(C)C)O3)C=N2)=NC=N1.OC(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 566.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.53
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid