Learn More
Thermo Scientific™ GSK2801, 95 %
Código de producto. 17100646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17100646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17100646 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468031000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2801
CAS 1619994-68-1
Sinónimo 1-(7-(2-metilsulfonilo-fenil)-4-propoxi-1-aza-biciclo[4,3,0] nona-2,4,6,8-tetraeno-9-il)-etanona
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C20 H21 N O4 S
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,45
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%