Learn More
GSK2795039, MedChemExpress
Código de producto. 16470118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470118 5 mg 5 miligramos
16457556 100 mg 100 miligramos
16423667 50 mg 50 miligramos
16421759 1 mg 1 miligramo
16407658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18950
MedChemExpress GSK2795039 is a NADPH oxidase 2 (NOX2) inhibitor with a mean pIC50 of 6 in different cell-free assays. GSK2795039 inhibits reactive oxygen species (ROS) production and NADPH consumption. GSK2795039 reduces apoptosis.
GSK2795039 is a NADPH oxidase 2 (NOX2) inhibitor with a mean pIC50 of 6 in different cell-free assays. GSK2795039 inhibits reactive oxygen species (ROS) production and NADPH consumption.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2795039
CAS 1415925-18-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N6O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (221.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)N1C=C(C2=CC=C(CCN3C)C3=C2)C4=C1N=CC=C4NS(C5=NN(C)C=C5)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 450.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.56
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death