Learn More
GSK269962A, MedChemExpress
Código de producto. 16469187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469187 5 mg 5 miligramos
16412717 50 mg 50 miligramos
16406628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15556
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK269962A
CAS 850664-21-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H30N8O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK 269962
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (52.58 mM)
SMILES CCN1C2=CC(OC3=CC=CC(NC(C4=CC=C(OCCN5CCOCC5)C=C4)=O)=C3)=NC=C2N=C1C6=NON=C6N
Peso molecular (g/mol) 570.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.6
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus