Learn More
GSK2636771, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-((2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)-6-(4-morpholinyl)-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1372540-25-4 |
| Fórmula molecular | C22H22F3N3O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | GSK2636771, 2-Methyl-1-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-(4-morpholinyl)-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22F3N3O3/c1-13-15(4-3-5-18(13)22(23,24)25)12-28-14(2)26-20-17(21(29)30)10-16(11-19(20)28)27-6-8-31-9-7-27/h3-5,10-11H,6-9,12H2,1-2H3,(H,29,30) |
| SMILES | Cc1c(Cn2c(C)nc3c(cc(cc23)N4CCOCC4)C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-1-[[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]metil]-6-morfolin-4-ilbencimidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 433.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.1613 |