Learn More
GSK2636771, MedChemExpress
Código de producto. 16498977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498977 5 mg 5 miligramos
16492497 50 mg 50 miligramos
16456686 100 mg 100 miligramos
16406398 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15245
MedChemExpress GSK2636771 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of PI3Kβ with a Ki of 0.89 nM and an IC50 of 5.2 nM, showing 900-fold selectivity over p110α and p110γ, and 10-fold selectivity over p110δ isoforms.
GSK2636771 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of PI3Kβ with a Ki of 0.89 nM and an IC50 of 5.2 nM, showing 900-fold selectivity over p110α and p110γ, and 10-fold selectivity over p110δ isoforms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2636771
CAS 1372540-25-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22F3N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(C(O)=O)C=C(C=C2N1CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3C)N4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 433.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.42
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease