Learn More
GSK2606414, MedChemExpress
Código de producto. 16493477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493477 50 mg 50 miligramos
16461276 200 mg 200 miligramos
16449937 5 mg 5 miligramos
16447458 10 mg 10 miligramos
16457426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18072
MedChemExpress GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2606414
CAS 1337531-36-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20F3N5O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.51 mM)
SMILES NC1=C2C(N(C)C=C2C3=CC4=C(N(C(CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)CC4)C=C3)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 451.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.44
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease