Learn More
Tocris Bioscience™ GSK2578215A
Descripción
GSK2578215A is a potent LRRK2 inhibitor (IC50 values are 8.9 and 10.1 nM for LRRK2[G2019S] mutant and wild-type LRRK2 respectively). Displays selectivity for LRRK2 over a panel of 460 other kinases. Blocks Ser910 and Ser935 phosphorylation in vitro and in peripheral tissues in vivo. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Fluoro-4-pyridinyl)-2-(phenylmethoxy)-N-3-pyridinylbenzamide |
| CAS | 1285515-21-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C24H18FN3O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 399.42 |