Learn More
GSK256066 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Descripción
GSK256066 Trifluoroacetate is a selective and high-affinity phosphodiesterase 4 (PDE) inhibitor, with an IC50 of 3.2 pM for PDE4B. GSK256066 Trifluoroacetate is developed for the research of chronic obstructive pulmonary disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK256066 Trifluoroacetate |
| CAS | 1415560-64-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H27F3N4O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (79.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C(F)(F)F)=O.O=C(N)C1=C(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C3)=O)=CC(C)=C2N=C1)NC4=CC=CC(OC)=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 632.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 632.61 |
| Mostrar más |