Learn More
GSK2256294A, MedChemExpress
Descripción
GSK2256294A (GSK 2256294) is a selective and orally active inhibitor of soluble epoxide hydrolase (sEH). GSK2256294A inhibits recombinant human sEH, rat sEH orthologs and murine sEH orthologs with IC50s of 27, 61 and 189 pM, respectively. GSK2256294A can be used for the research of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK2256294A |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1142090-23-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H24F3N7O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | GSK 2256294 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 47 mg/mL (105.04 mM) |
| Mostrar más |