Learn More
GSK2256098, MedChemExpress
Código de producto. 16484346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484346 100 mg 100 miligramos
16453048 10 mg 10 miligramos
16425787 5 mg 5 miligramos
16419616 50 mg 50 miligramos
16402596 25 mg 25 miligramos
16400916 200 mg 200 miligramos
16400026 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16484346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100498
MedChemExpress GSK2256098 is a selective FAK kinase inhibitor, which inhibits growth and survival of pancreatic ductal adenocarcinoma cells.
GSK2256098 is a selective FAK kinase inhibitor, which inhibits growth and survival of pancreatic ductal adenocarcinoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2256098
CAS 1224887-10-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClN6O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.31 mM)
SMILES O=C(NOC)C1=CC=CC=C1NC2=CC(NC3=CC(C)=NN3C(C)C)=NC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 414.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.89
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease