Learn More
GSK2239633A, MedChemExpress
Código de producto. 16495567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495567 5 mg 5 miligramos
16479486 50 mg 50 miligramos
16460539 1 mg 1 miligramo
16452828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100183
MedChemExpress GSK2239633A is a CC-chemokine receptor 4 (CCR4) antagonist, which inhibits the binding of [125I]-TARC to human CCR4 with a pIC50 of 7.96 ± 0.11.
GSK2239633A is a CC-chemokine receptor 4 (CCR4) antagonist, which inhibits the binding of [125I]-TARC to human CCR4 with a pIC50 of 7.96 ± 0.11.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2239633A
CAS 1240516-71-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClN4O5S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (455.32 mM)
SMILES CC(C)(O)C(NCC1=CC=CC(CN2N=C(NS(=O)(C3=CC=C(Cl)S3)=O)C4=C2C=CC=C4OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 549.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.06
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation