Learn More
GSK2200150A, MedChemExpress
Código de producto. 16477277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477277 5 mg 5 miligramos
16460867 50 mg 50 miligramos
16434568 10 mg 10 miligramos
16413136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1120915mg
MedChemExpress GSK2200150A, identified by high-throughput screening (HTS) campaign, is an anti-tuberculosis (TB) agent.
GSK2200150A, identified by high-throughput screening (HTS) campaign, is an anti-tuberculosis (TB) agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2200150A
CAS 1443138-53-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23NO3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (181.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(CC2=CC=C(OCCO3)C3=C2)CCC4(C(C=CS5)=C5CCO4)CC1
Peso molecular (g/mol) 357.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.47
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation