Learn More
GSK2193874, MedChemExpress
Código de producto. 16459686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459686 50 mg 50 miligramos
16455867 5 mg 5 miligramos
16444426 100 mg 100 miligramos
16442636 25 mg 25 miligramos
16420036 2 mg 2 miligramos
16413138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16459686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100720
MedChemExpress GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
Specifications
Nombre del producto químico o material GSK2193874
CAS 1336960-13-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H38BrF3N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (144.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CN2CCC(N3CCCCC3)CC2)C(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)=NC5=CC(Br)=CC=C15)NC6(C7=CC=CC=C7)CC6
Peso molecular (g/mol) 691.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.62
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation