Learn More
GSK2033, MedChemExpress
Código de producto. 16496937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496937 5 mg 5 miligramos
16492996 25 mg 25 miligramos
16484218 10 mg 10 miligramos
16480557 50 mg 50 miligramos
16465166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108688
MedChemExpress GSK2033 is a LXR antagonist with pIC50s of 7 and 7.4 for LXRα or LXRβ, respectively.
GSK2033 is a LXR antagonist with pIC50s of 7 and 7.4 for LXRα or LXRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2033
CAS 1221277-90-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28F3NO5S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (50.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(N(CC2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)CC4=CC=C(C(F)(F)F)O4)=O
Peso molecular (g/mol) 591.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.66
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism