Learn More
GSK2018682, MedChemExpress
Código de producto. 16480248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480248 5 mg 5 miligramos
16457626 100 mg 100 miligramos
16443646 25 mg 25 miligramos
16437788 10 mg 10 miligramos
16423747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19511
MedChemExpress GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.
GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2018682
CAS 1034688-30-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (283.52 mM)
SMILES O=C(O)CCCN1C=CC2=C1C=CC=C2C3=NOC(C4=CC(Cl)=C(OC(C)C)N=C4)=N3
Peso molecular (g/mol) 440.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.88
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation