Learn More
GSK1940029, MedChemExpress
Código de producto. 16493837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493837 50 mg 50 miligramos
16467706 100 mg 100 miligramos
16460358 5 mg 5 miligramos
16441859 1 mg 1 miligramo
16427898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19762
MedChemExpress GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1940029
CAS 1150701-66-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16Cl2N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SCD inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (81.79 mM)
SMILES ClC(C=CC(CN1N=NC(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)=C1C)=C3)=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 391.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.25
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death