Learn More
GSK189254A, MedChemExpress
Código de producto. 16495958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495958 10 mg 10 miligramos
16482107 50 mg 50 miligramos
16458587 5 mg 5 miligramos
16426396 100 mg 100 miligramos
16401399 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14111
MedChemExpress GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.
GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK189254A
CAS 720690-73-3
Color off White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK189254
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (71.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C(C=N1)=CC=C1OC2=CC(CC3)=C(C=C2)CCN3C4CCC4
Peso molecular (g/mol) 351.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration