Learn More
GSK163090, MedChemExpress
Descripción
GSK163090 is a potent, selective and orally active 5-HT1A/1B/1D receptor antagonist with pKi values of 9.4/8.5/9.7, respectively. GSK163090 inhibits the functional activity of serotonin reuptake transporter (SerT) with a pKi value of 6.1. GSK163090 has antidepressant and anxiolytic activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK163090 |
| CAS | 844903-58-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H29N5O |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 14.29 mg/mL (34.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NCCN1C2=CC=CC(CCN3CCN(C4=C5C=CC(C)=NC5=CC=C4)CC3)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 415.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.53 |
| Mostrar más |