Learn More
GSK137647A, MedChemExpress
Código de producto. 16468008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468008 10 mg 10 miligramos
16457786 100 mg 100 miligramos
16423937 50 mg 50 miligramos
16423736 25 mg 25 miligramos
16400478 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16468008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19995
MedChemExpress GSK137647A (GSK 137647) is a potent, selective free fatty acid receptor 4 (FFA4) agonist with pEC50 values of 6.3, 6.2, and 6.1 for human, mouse and rat FFA4, and pEC50 values < 4.5 for all three species for FFA1, FFA2, and FFA3, respectively.
GSK137647A has anti-inflammatory activity. GSK137647A induces insulin secretion and inhibits epithelial ion transport, GSK137647A is related to regulation of glucose homeostasis and anti-inflammatory response.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK137647A
CAS 349085-82-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19NO3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK 137647
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (327.45 mM) ∣H2O : mg/mL (ultrasonic;warming) (Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O
Peso molecular (g/mol) 305.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.39
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism